Merck
BDPH9C021B4E
Bide Pharmatech
(3S,4S)-1-Benzylpyrrolidine-3,4-diyl bis(4-methylbenzenesulfonate)
Synonyme(s) :
(3S,4S)-1-benzylpyrrolidine-3,4-diyl bis(4-methylbenzenesulfonate)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
Le produit BDPH9C021B4E n'est pas vendu dans votre pays.
Inchi Code
1S/C25H27NO6S2/c1-19-8-12-22(13-9-19)33(27,28)31-24-17-26(16-21-6-4-3-5-7-21)18-25(24)32-34(29,30)23-14-10-20(2)11-15-23/h3-15,24-25H,16-18H2,1-2H3/t24-,25-/m0/s1
Inchi Key
AIFJHMSGSPJHOH-DQEYMECFSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Sealed in dry, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Powder or crystals
Still not finding the right product?
Explore all of our products under