Merck
1.17889
USB-C Cable for MAS-100 Sirius® Microbial Air Sampler
new
MAS-100® Sirius®
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Nomenclature NACRES :
NA.21
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Matériaux
copper
Conditionnement
pack of 1 unit
Fabricant/nom de marque
USB-C Cable Sirius
Technique(s)
: suitable using airmonitoring
Compatibilité
MAS-100® Sirius®
Catégories apparentées
Description générale
The USB-C Cable is included with the MAS-100 Sirius but can also be ordered separately.
This cable is identified as USB Type C 2.0 PD fast charging, supporting up to 60W (20V, 3A) and has a length of 1.5 meters.
Application
The USB-C cable is used for charging as well as for connecting to a PC to access the instrument-integrated software via a browser.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Sirius is a registered trademark of MBV AG