A propos de cet article
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPY(5539)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Pancreatic Polypeptide in human pancreas tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis (ICC): A 1:500 dilution from a representative lot detected Pancreatic Polypeptide in TGP52 cell line.
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Western Blotting Analysis: 1:2,000 dilution of this antibody detected Pancreatic Polypeptide in 10 µg of PANC-1 cell lysate.