A propos de cet article
Passer à
Nom du produit
Millipore Express® SHRP High Area, Cartridge, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), filter diam. 2.7 in. (6.9 cm), Code 7
Matériaux
polyethersulfone device
polypropylene device
polypropylene support
rubber seal (fluorocarbon)
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
Stérilité
non-sterile
Mode de stérilisation compatible
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Gamme de produits
Millipore Express®
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore Express®
Paramètres
≤54.2 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) (in water)
1700 mbar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 mbar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
340 mbar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
69 mbar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
6900 mbar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Longueur
10 in.
Largeur
2.8 in.
Longueur nominale des cartouches
10 in. (25 cm)
Diam. du filtre
2.7 in. (6.9 cm)
Surface de filtration du filtre
1.0 m2
Impuretés
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Millipore Express® SHR (w/Prefilter High Area)
pore size
0.5/0.1 μm pore
Point de bulle
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
Code de la cartouche
Code 7
Description générale
Cartridge Type: Liquid
Conditionnement
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Organism Retention: Microorganism
Mode of Action: Filtration (size exclusion)
Application: BioProcessing
Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
Instructions for Use: Please refer wetting instructions of Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
Storage Statement: Please refer Filters with MILLIPORE EXPRESS® Membrane user guide
Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
Informations légales
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..