A propos de cet article
Passer à
Source biologique
rat
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 647
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
17A2, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
activity assay: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
mouse ... Cd3E(12501)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A previous lot detected human CD3 in Immunoprecipitation. (Miescher GC, et al. 1989.)
Activity Assay Analysis: A previous lot detected human CD3 in Activity Assay. (Miescher GC, et al. 1989.)
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Remarque sur l'analyse
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg of this antibody detected CD3 in one million C57BL/6 mouse splenocytes.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable