Merck
MABX2022
Anti-LH (Alpha-subunit) Antibody, (10mg) KC
from mouse
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunodiffusion: suitable
Isotype
IgG1
Description générale
Luteinizing hormone (LH) is a two-chain glycoprotein hormone; the α-chain is identical to that of chorionic gonadotropin, TSH, and FSH, while biological specificity is attributed to the distinct β-chain. Induces ovulation, spermatogenesis, and synthesis of steroid sex hormones. LH is commonly used to monitor the timing of ovulation
Immunogène
LH Alpha subunit
Application
ELISA and Lateral Flow Immunoassay.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Hormones & Receptors
Suggested antibody pairs MABX2021-1KC and MABX2022-1KC
Forme physique
Format: Purified
Ion-exchange chromatography
Purified mouse monoclonal in buffer containing 50 mM NaCl, 10 mM PBS, pH 8.0, 0.1 % sodium azide (NaN₃).
Notes préparatoires
2-8°C. For long-term storage, freeze at -20°C.
Autres remarques
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.