Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderSource biologique
mouse
Niveau de qualité
Clone
GA2, monoclonal
Conditionnement
pkg of 2 mL
Fabricant/nom de marque
BIOSCOT™
Conditions de stockage
do not freeze
Concentration
3-12 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6-8
Isotype
IgA
Application(s)
clinical testing
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE marked under the requirements of EU regulation 2017/746
For In Vitro use only
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE marked under the requirements of EU regulation 2017/746
For In Vitro use only
Application
For use by Tube technique
Vialled, Labeled
Informations légales
BIOSCOT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2