Merck
RDYTUBE10
ReadyStream® Inlet Tube
Tubing for connection of ReadyStream® system to a water source
Synonyme(s) :
Inlet Tube
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Code UNSPSC :
13102014
Nomenclature NACRES :
NB.11
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Matériaux
acetal (polypropylene)
Conditionnement
pkg of 1 unit
system L × W × H
21 cm × 10 cm × 5 cm
Couleur
white
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with ReadyStream® System
Température de stockage
15-25°C
Description générale
ReadyStream® Inlet Tube is designed to connect the ReadyStream® instrument to a water source in your lab. It is also possible to put the tubing inside a canister with water suitable for ReadyStream® from where the water can be pumped.
Application
ReadyStream® Inlet Tube is an accessory of the ReadyStream® system used to connect the instrument to a water source in the lab.
Informations légales
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Optimize your processes to save time and improve capacity. On demand media preparation. No need for a media kitchen. No dehydrated media manipulation. No time lost to autoclaving.No bottle washing.