Merck
SML1315
Ranirestat
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
(3R)-2′-[(4-Bromo-2-fluorophenyl)methyl]-spiro[pyrrolidine-3,4′(1′H)-pyrrolo[1,2-a]pyrazine]-1′,2,3′,5(2′H)-tetrone., AS-3201
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
5 MG
196.00 CHF
196.00 CHF
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande groupée
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H11BrFN3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Passer à
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Ranirestat, ≥97% (HPLC)
InChI key
QCVNMNYRNIMDKV-QGZVFWFLSA-N
SMILES string
O=C(N1CC2=C(F)C=C(Br)C=C2)C3=CC=CN3[C@@]4(CC(NC4=O)=O)C1=O
InChI
1S/C17H11BrFN3O4/c18-10-4-3-9(11(19)6-10)8-21-14(24)12-2-1-5-22(12)17(16(21)26)7-13(23)20-15(17)25/h1-6H,7-8H2,(H,20,23,25)/t17-/m1/s1
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -5 to -10°, c = 1.0 in methanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
Quality Level
Catégories apparentées
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
SML0927T89491643437
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: >5 mg/mL at 60 °C, H2O: insoluble
solubility
-
color
white to beige
color
white to beige
color
white
color
-
Biochem/physiol Actions
Ranirestat (AS-3201) is an aldose reductase (AR) inhibitor.
Ranirestat (AS-3201) is an aldose reductase (AR) inhibitor. Aldose reductase is a rate-limiting enzyme in the conversion of D-glucose to fructose via D-sorbitol. Ranirestat has been implicated in diabetic complications (cataract formation, retinopathy, neuropathy, nephropathy). Ranirestat prevents sorbitol accumulation and is thus hoped to be effective in the remedy of diabetic neuropathy.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c