Vai a
AABH93DDFDBF
AA BLOCKS, INC.
Ginkgolic Acid
Sinonimo/i:
(E)-2-hydroxy-6-(pentadec-8-enyl)benzoic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 mg
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 125.07
5 mg
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 143.07
10 mg
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 165.22
25 mg
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 213.68
50 mg
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 269.06
100 mg
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 353.51
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C22H34O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.51
MDL number:
SKU del venditore: AA002LDP-2MG
CHF 125.07
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7+
Inchi Key
YXHVCZZLWZYHSA-BQYQJAHWSA-N
Country of Origin
US
Storage temp.
2~8C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
345887PHL8952202580585
Ginkgolic acid C15:1 phyproof® Reference Substance
PHL89522
Ginkgolic acid C15:1
Ginkgolic acid C15:1 primary reference standard
02580585
Ginkgolic acid C15:1
description
-
description
A cell-permeable anacardic acid analog that inhibits protein SUMO .
description
phyproof® Reference Substance
description
primary reference standard
Inchi Key
YXHVCZZLWZYHSA-BQYQJAHWSA-N
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Inchi Key
-
Storage temp.
2~8C
Storage temp.
-
Storage temp.
-
Storage temp.
-
Country of Origin
US
Country of Origin
-
Country of Origin
-
Country of Origin
-
Inchi Code
1S/C22H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(23)21(19)22(24)25/h7-8,15,17-18,23H,2-6,9-14,16H2,1H3,(H,24,25)/b8-7+
Inchi Code
-
Inchi Code
-
Inchi Code
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ginkgolic Acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)