Vai a
AABH93DE4E37
AA BLOCKS, INC.
Prostaglandin K1
Sinonimo/i:
(13E,15S)-15-hydroxy-9,11-dioxoprost-13-en-1-oic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mg
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 645.64
5 mg
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 2435.80
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C20H32O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
352.47
MDL number:
SKU del venditore: AA00FBFG-1MG
CHF 645.64
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,21H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+/m0/s1
Inchi Key
KJWZYMMLVHIVSU-IYCNHOCDSA-N
Purity
95%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AABH93DE4773AABH9A956159TA9H93CFBFE7
description
-
description
A solution in methyl acetate
description
A solution in ethanol at 100 µg/ml
description
-
Purity
95%
Purity
98%
Purity
98%
Purity
99.95%
Storage temp.
N/A
Storage temp.
-
Storage temp.
-20C
Storage temp.
-80/-20
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
US
Country of Origin
CN
Inchi Code
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h12-13,15-17,21H,2-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b13-12+/t15-,16+,17+/m0/s1
Inchi Code
1S/C20H30O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,21H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+/t15-,16+,17+/m0/s1
Inchi Code
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-18,21-22H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+/t15-,16+,17+,18-/m0/s1
Inchi Code
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)