Merck
AABH97CD7E71
AA BLOCKS, INC.
Ofurace
Sinonimo/i:
2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-oxotetrahydro-3-furanyl)acetamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C14H16O3N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
281.74
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C14H16ClNO3/c1-9-4-3-5-10(2)13(9)16(12(17)8-15)11-6-7-19-14(11)18/h3-5,11H,6-8H2,1-2H3
Inchi Key
OWDLFBLNMPCXSD-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)