Vai a
AABH97D2A00A
AA BLOCKS, INC.
2-(3-Fluoro-4-methylphenoxy)ethan-1-amine
Sinonimo/i:
2-(3-fluoro-4-methylphenoxy)ethan-1-amine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 1029.15
2.5 g
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
CHF 1652.18
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H12O1N1F1
Numero CAS:
Peso molecolare:
169.2
MDL number:
SKU del venditore: AA01O7T0-1G
CHF 1029.15
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H12FNO/c1-7-2-3-8(6-9(7)10)12-5-4-11/h2-3,6H,4-5,11H2,1H3
Inchi Key
VYAMQORDSBYFKG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)