Vai a
AABH97D2ABE4
AA BLOCKS, INC.
Nα-Benzoyl-L-arginine-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
Sinonimo/i:
(S)-N-(5-((diaminomethylene)amino)-1-((4-methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)amino)-1-oxopentan-2-yl)benzamide hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
€ 293.98
250 mg
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
€ 804.86
SKU del venditore: AA00568Z-50MG
€ 293.98
Spedito entro 21 giorni - da Aldrich Partner.
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C23H25N5O4.ClH/c1-14-12-20(29)32-19-13-16(9-10-17(14)19)27-22(31)18(8-5-11-26-23(24)25)28-21(30)15-6-3-2-4-7-15;/h2-4,6-7,9-10,12-13,18H,5,8,11H2,1H3,(H,27,31)(H,28,30)(H4,24,25,26);1H/t18-;/m0./s1
Inchi Key
XKAVYOJOHZLTDF-FERBBOLQSA-N
Country of Origin
US
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)