Merck
AABH9BD8EA22
AA BLOCKS, INC.
2,8,9-Trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane hydrochloride
Sinonimo/i:
2,8,9-trimethyl-2,5,8,9-tetraaza-1-phosphabicyclo[3.3.3]undecane hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H22N4Cl1P1
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.73
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H21N4P.ClH/c1-10-4-7-13-8-5-11(2)14(10)12(3)6-9-13;/h4-9H2,1-3H3;1H
Inchi Key
QKTVLAVMLZQIEI-UHFFFAOYSA-N
Purity
96%
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)