Vai a
190888
Poly[(2-ethyldimethylammonioethyl methacrylate ethyl sulfate)-co-(1-vinylpyrrolidone)]
20 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-2-dimethylaminoethyl methacrylate), Polyquaternium D 11
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 237.00
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
MDL number:
eCl@ss:
32150319
CHF 237.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
Quality Segment
concentration
20 wt. % in H2O
density
1.05 g/mL at 25 °C
SMILES string
[S](=O)(=O)(OCC)OCC.N1(CCCC1=O)C=C.N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C
InChI
1S/C8H15NO2.C6H9NO.C4H10O4S/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4;1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-7-9(5,6)8-4-2/h1,5-6H2,2-4H3;2H,1,3-5H2;3-4H2,1-2H3
InChI key
XXJPSODUGQZOHA-UHFFFAOYSA-N
General description
Poly[(2-ethyldimethylammonioethyl methacrylate ethyl sulfate)-co-(1-vinylpyrrolidone)] is a cationic polyelectrolyte that can be used as a reducing and protective agent to synthesize nanoparticles.
Preparation Note
Quaternized with diethyl sulfate
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
190837190845
description
20 wt. % in H2O
description
average Mw ~13,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), 50 wt. % in isopropanol
description
average Mw ~50,000 (GPC vs. poly(ethylene oxide)), powder
form
solid
form
-
form
powder
density
1.05 g/mL at 25 °C
density
0.958 g/mL at 25 °C
density
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
concentration
20 wt. % in H2O
concentration
50 wt. % in isopropanol
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the ratio between the two monomers? (mass or mol ratio)
    1 answer
    1. Unfortunately, the ratio between the two monomers is not determined for this product on a lot-to-lot basis. However, historical data indicates a mixture of approximately 83 wt% 1-vinylpyrrolidinone and 17 wt% 2-dimethyl-aminoethyl methacrylate.
      Helpful?
  2. How many repeating units are there in this copolymer?
    1 answer
    1. Approximately 83% 1-vinylpyrrolidinone and approximately 17% 2-dimethyl-aminoethyl methacrylate. Since the average Mw of 190888 is less than 1,000,000, theoretically there should be 830,000 of 1-vinylpyrrolidinone and 170,000 of 2-dimethyl-aminoethyl methacrylate. The Mw of each 1-vinylpyrrolidinone and 2-dimethyl-aminoethyl methacrylate unit is 111.144 and 157.21, respectively. Therefore, the repeating unit can be calculated as 830,000/111.144 ≈ 7468 and 170,000/157.21 ≈ 1081, respectively.