Vai a
571237
Phospho(enol)pyruvic acid-3-13C potassium salt
99 atom % 13C
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
13CC2H4KO6P
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.13
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+1
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mp
175 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
SMILES string
[K+].OC(=O)C(=[13CH2])OP(O)([O-])=O
InChI
1S/C3H5O6P.K/c1-2(3(4)5)9-10(6,7)8;/h1H2,(H,4,5)(H2,6,7,8);/q;+1/p-1/i1+1;
InChI key
SOSDSEAIODNVPX-YTBWXGASSA-M
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
P3637P7002901170
description
99 atom % 13C
description
≥97% (enzymatic)
description
≥97% (enzymatic)
description
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
mass shift
M+1
mass shift
-
mass shift
-
mass shift
M+3
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
-
isotopic purity
-
isotopic purity
≥99 atom % 13C
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
mp
175 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)