Vai a
930407
OMNI Probe Molybdenum 4-Post Lift-Out Grid
pack of 25 (per vial)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
MA.24
UNSPSC Code:
41111761
eCl@ss:
38180801
Diam.:
3 mm
Packaging:
pack of 25 (per vial)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pack of 25 (per vial)
diam.
3 mm
General description
Custom Mo 4-post lift-out grids for in-situ lift-out. Include multiple indexed mounting locations, two with vertical bars attachment surfaces and two with “V” shaped alignment surfaces. Sides have lower profile for easier access to outermost posts.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
TEM7596408TEM7596410TEM7596407
description
pack of 25 (per vial)
description
pack of 100 (per vial)
description
pack of 100 (per vial)
description
pack of 100 (per vial)
diam.
3 mm
diam.
-
diam.
-
diam.
-
packaging
pack of 25 (per vial)
packaging
pack of 100 (per vial)
packaging
pack of 100 (per vial)
packaging
pack of 100 (per vial)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)