Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 175.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41103811
Manufacturer/tradename:
Benchmark Scientific BR5000-STACK
CHF 175.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimanufacturer/tradename
Benchmark Scientific BR5000-STACK
compatibility
BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK
General description
Optional Stacking Platform with Flat Mat workable clearance 3.5 inches and maximum clearance of 4.5 inches.
Legal Information
Everlast is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description AC/DC input 230 V AC, UK plug | description pkg of 1 ea | description pkg of 1 ea |
| manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-STACK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR5000-E-UK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific BR1000-STACK | manufacturer/tradename Benchmark Scientific |
| compatibility BMSB3D5000, BMSB3D5000E, BMSB3D5000EUK | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?