Vai a
CLS33601LFO
Pyrex® general purpose distilling apparatus, Pyrex stopper, ST joint
stopper and flask only, capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
Corning® 3360
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
1,000 mL
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint stopper27
manufacturer/tradename
Corning 3360-1LFO
capacity
1,000 mL
General description
A general purpose batch distillation assembly with the facility or addition via the Pyrex stoppered neck. Ideally suited for the batch production of high purity distilled water. The flask has a flat bottom with a side delivery tube, terminating in a joint. Condenser tubulations are 10mm O.D.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)