Vai a
GF11368593
Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
foil, 0.2m coil, 0.025mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU070280
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 277.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
31152304
eCl@ss:
32039090
CHF 277.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
foil (coil - as rolled)
composition
Cu98Be2
reaction suitability
core: beryllium, core: copper
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-685-93
size × thickness
0.2 m × 0.025 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF34299973GF47995374GF80016218
description
foil, 0.2m coil, 0.025mm thickness, as rolled
description
foil, 1m coil, 0.025mm thickness, as rolled
description
foil, 0.2m coil, 0.01mm thickness, as rolled
description
1000mm wire, 0.5mm diameter, hard, straight wire
form
foil (coil - as rolled)
form
foil (coil - as rolled)
form
foil (coil - as rolled)
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-685-93
manufacturer/tradename
Goodfellow 342-999-73
manufacturer/tradename
Goodfellow 479-953-74
manufacturer/tradename
Goodfellow 800-162-18
size × thickness
0.2 m × 0.025 mm
size × thickness
1 m × 0.025 mm
size × thickness
0.2 m × 0.01 mm
size × thickness
-
composition
Cu98Be2
composition
Cu98Be2
composition
Cu98Be2
composition
Cu98Be2
reaction suitability
core: beryllium
reaction suitability
core: copper, core: beryllium
reaction suitability
core: beryllium, core: copper
reaction suitability
core: copper, core: beryllium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper-beryllium alloy, Cu98Be2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)