Vai a
GF11368807
Polyethylene - Low Density
(LDPE), film, thickness 0.18 mm, size 300 × 300 mm, condition additive free polymer
Sinonimo/i:
ET311301
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352100
Manufacturer/tradename:
Goodfellow 113-688-07
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-688-07
size
300 × 300 mm
thickness
0.18 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF59230032GF69288171GF03754302
description
(LDPE), film, thickness 0.18 mm, size 300 × 300 mm, condition additive free polymer
description
(LDPE), film, thickness 0.18 mm, L 0.5 m, condition additive free polymer
description
(LDPE), film, thickness 0.18 mm, L 2 m, condition additive free polymer
description
(LDPE), film, thickness 0.18 mm, L 1 m, condition additive free polymer
manufacturer/tradename
Goodfellow 113-688-07
manufacturer/tradename
Goodfellow 592-300-32
manufacturer/tradename
Goodfellow 692-881-71
manufacturer/tradename
Goodfellow 037-543-02
form
film
form
film
form
film
form
film
thickness
0.18 mm
thickness
0.18 mm
thickness
0.18 mm
thickness
0.18 mm
size
300 × 300 mm
size
-
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polyethylene - Low Density
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)