Vai a
GF29317439
Palladium
foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
Sinonimo/i:
Palladium, PD000310
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Pd
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.42
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141733
MDL number:
eCl@ss:
38191001
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
99.99%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 293-174-39
resistivity
9.96 μΩ-cm, 20°C
diam. × thickness
10 mm × 0.25 mm
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
application(s)
catalysts
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Legal Information
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF50988358GF97172556GF67339963
Palladium foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
GF29317439
Palladium
Palladium foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
GF50988358
Palladium
Palladium foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
GF97172556
Palladium
Palladium foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, as rolled, 99.95%
GF67339963
Palladium
description
foil, 10mm disks, thickness 0.25mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, 4mm disks, thickness 0.025mm, as rolled, 99.99+%
description
foil, 8mm disks, thickness 0.03mm, as rolled, 99.95%
form
foil
form
foil
form
foil
form
foil
assay
99.99%
assay
99.99%
assay
≥99.99%
assay
99.95%
manufacturer/tradename
Goodfellow 293-174-39
manufacturer/tradename
Goodfellow 509-883-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 971-725-56
manufacturer/tradename
Goodfellow 673-399-63
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
bp
2970 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
mp
1554 °C (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
density
12.02 g/cm3 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)