Vai a
GF36651663
Silicon nitride
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
Sinonimo/i:
SI686020
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12352103
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥85%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 366-516-63
weight
100 g
max. part. size
10 μm
application(s)
glass & ceramic
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF72293216GF61158393GF25397848
Silicon nitride powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
GF36651663
Silicon nitride
Silicon nitride powder, 10 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
GF72293216
Silicon nitride
Silicon nitride powder, 10 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
GF61158393
Silicon nitride
Silicon nitride powder, max. particle size 0.8 micron, weight 200 g, min. particle size 0.1 micron
GF25397848
Silicon nitride
description
powder, max. particle size 10 micron, weight 100 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
description
powder, 10 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
description
powder, 10 max. part. size (micron), weight 50 g, condition alpha si3n4 (85% minimum)
description
powder, max. particle size 0.8 micron, weight 200 g, min. particle size 0.1 micron
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥85%
assay
≥85%
assay
≥85%
assay
-
manufacturer/tradename
Goodfellow 366-516-63
manufacturer/tradename
Goodfellow 722-932-16
manufacturer/tradename
Goodfellow 611-583-93
manufacturer/tradename
Goodfellow 253-978-48
weight
100 g
weight
50 g
weight
50 g
weight
200 g
max. part. size
10 μm
max. part. size
10 (micron)
max. part. size
10 (micron)
max. part. size
0.8 μm
application(s)
glass & ceramic
application(s)
-
application(s)
glass & ceramic
application(s)
glass & ceramic
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicon nitride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)