Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 2070.00 |
Informazioni su questo articolo
assay
95%, ±95%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 515-462-92
resistivity
1.5E12 μΩ-cm, 20 °C
weight
200 g
mean particle size
0.9 μm (FSSR)
density
2.34 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B]
InChI
1S/B
InChI key
ZOXJGFHDIHLPTG-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description powder, mean particle size (fsss) 0.9 micron, weight 200 g, purity 95+% | description powder, mean particle size (fsss) 1 micron, weight 10 g, purity 92.1% | description monofilament, 0.080 mm diameter, length 10 m | description monofilament, 10m, diameter 0.2mm |
| form powder | form powder | form monofilament | form foil |
| assay ±95% | assay 92.1% | assay - | assay - |
| manufacturer/tradename Goodfellow 515-462-92 | manufacturer/tradename Goodfellow 951-852-22 | manufacturer/tradename Goodfellow 493-372-31 | manufacturer/tradename Goodfellow 746-870-80 |
| density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) | density 2.34 g/mL at 25 °C (lit.) |
| resistivity 1.5E12 μΩ-cm, 20 °C | resistivity 1.5E12 μΩ-cm, 20 °C | resistivity 1.5E12 μΩ-cm, 20 °C | resistivity 1.5E12 μΩ-cm, 20 °C |
| mean particle size 0.9 μm (FSSR) | mean particle size 1 μm (FSSR) | mean particle size - | mean particle size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Boron
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?