Vai a
GF80348564
Zinc
lump, 2 mm max. lump size, weight 1000 g, purity 99.98%
Sinonimo/i:
ZN006100
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141750
MDL number:
eCl@ss:
38150401
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
1 mmHg ( 487 °C)
assay
99.98%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 803-485-64
resistivity
5.8 μΩ-cm, 20°C
weight
1000 g
max. lump size
2 mm
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
SMILES string
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF09207558GF73163853GF89263198
Zinc lump, 2 mm max. lump size, weight 1000 g, purity 99.98%
GF80348564
Zinc
Zinc foil, 10mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 99.95+%
GF09207558
Zinc
Zinc foil, 0.5m coil, thickness 1.0mm, as rolled, 99.95+%
GF73163853
Zinc
Zinc wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, 99.999%
GF89263198
Zinc
description
lump, 2 mm max. lump size, weight 1000 g, purity 99.98%
description
foil, 10mm disks, thickness 0.20mm, as rolled, 99.95+%
description
foil, 0.5m coil, thickness 1.0mm, as rolled, 99.95+%
description
wire reel, 0.2m, diameter 1.0mm, 99.999%
form
lumps
form
foil
form
foil
form
wire
assay
99.98%
assay
≥99.95%
assay
99.95%
assay
≥99.999%
manufacturer/tradename
Goodfellow 803-485-64
manufacturer/tradename
Goodfellow 092-075-58
manufacturer/tradename
Goodfellow 731-638-53
manufacturer/tradename
Goodfellow 892-631-98
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
bp
907 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)