Vai a
GF80791106
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FE043200
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101712
eCl@ss:
38190401
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
foil
composition
Fe54Ni29Co17
reaction suitability
core: cobalt, core: iron, core: nickel
manufacturer/tradename
Goodfellow 807-911-06
size × thickness
150 x 150 mm × 3.2 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF21536490GF40100050GF19588090
description
sheet, 150 x 150mm, 3.2mm thickness, annealed
description
foil, 150 x 150mm, 0.30mm thickness, annealed
description
100mm rod, 2.0mm diameter
description
500mm tube, 6.0mm outside diameter, 0.5mm wall thickness, 5mm inside diameter, as drawn
form
foil
form
foil (annealed)
form
rod
form
tubes
manufacturer/tradename
Goodfellow 807-911-06
manufacturer/tradename
Goodfellow 215-364-90
manufacturer/tradename
Goodfellow 401-000-50
manufacturer/tradename
Goodfellow 195-880-90
reaction suitability
core: iron, core: cobalt, core: nickel
reaction suitability
core: nickel, core: cobalt, core: iron
reaction suitability
core: iron, core: cobalt, core: nickel
reaction suitability
core: iron, core: cobalt, core: nickel
size × thickness
150 x 150 mm × 3.2 mm
size × thickness
150 mm × 150 mm × 0.30 mm
size × thickness
-
size × thickness
-
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
composition
Fe54Ni29Co17
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)