Vai a
GF93946292
Aluminum
foil, thickness 1.0 mm, diameter 25 mm, high purity 99.999%
Sinonimo/i:
AL000690
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141702
MDL number:
eCl@ss:
38120301
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
99.999%
form
foil
autoignition temp.
1400 °F
manufacturer/tradename
Goodfellow 939-462-92
resistivity
2.6548 μΩ-cm
diam.
25 mm
thickness
1.0 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
metallization
perovskite solar cells
semiconductor synthesis
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF25185977GF27935950GF85240694
Aluminum foil, thickness 1.0 mm, diameter 25 mm, high purity 99.999%
GF93946292
Aluminum
Aluminum foil, thickness 2.0 mm, size 150 × 150 mm, high purity 99.999%
GF25185977
Aluminum
Aluminum foil, thickness 0.3 mm, length 2 m, purity 99%
GF27935950
Aluminum
Aluminum honeycomb, 600x600mm, thickness 20mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0.072g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
GF85240694
Aluminum
description
foil, thickness 1.0 mm, diameter 25 mm, high purity 99.999%
description
foil, thickness 2.0 mm, size 150 × 150 mm, high purity 99.999%
description
foil, thickness 0.3 mm, length 2 m, purity 99%
description
honeycomb, 600x600mm, thickness 20mm, cell size 3.2mm, cell wall 0.025mm, core density 0.072g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
form
foil
form
foil
form
foil
form
honeycomb
assay
99.999%
assay
99.999%
assay
99%
assay
99.5%
manufacturer/tradename
Goodfellow 939-462-92
manufacturer/tradename
Goodfellow 251-859-77
manufacturer/tradename
Goodfellow 279-359-50
manufacturer/tradename
Goodfellow 852-406-94
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
resistivity
2.6548 μΩ-cm
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)