Vai a
GF96886355
Alumina
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
Sinonimo/i:
AL60BO61
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 1180.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
31161620
CHF 1180.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pkg of 25
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
GF43225860GF26996833
Alumina bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
GF96886355
Alumina
Alumina Bolt, size m6 x 10 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
GF43225860
Alumina
Alumina rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
GF26996833
Alumina
description
bolt, size m6 x 10 mm, length 25 pcs, head style hexagonal
description
Bolt, size m6 x 10 mm, length 10 pcs, head style hexagonal
description
rod, 5.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
manufacturer/tradename
Goodfellow 968-863-55
manufacturer/tradename
Goodfellow 432-258-60
manufacturer/tradename
Goodfellow 269-968-33
packaging
pkg of 25
packaging
pkg of 10
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alumina
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)