Vai a
SLW1519/08
Pyrex® Media-Lab Bottles, amber glass, with-out cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 500 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1519/08
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 512.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
500 mL
Material:
round amber glass bottle
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations, without cap, with printed trace code, without pouring ring
Packaging:
pack of 10 ea
CHF 512.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
round amber glass bottle
joint
Joints threaded neck (GL45)
sterility
non-sterile
feature
graduations, without cap, with printed trace code, without pouring ring
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
SciLabware 1519/08
H
176 mm
body diam.
86 mm
capacity
500 mL
General description
  • Bottles only. Supplied without cap or pouring ring
  • Complies with ISO 4796
  • Manufactured from amber-coated borosilicate glass
  • UV absorbent up to 500 nm
  • Ideal for storage of light sensitive materials
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)