Vai a
SLW1520/04D
Pyrex® Media-Lab Bottles, square, with cap and pouring ring, with printed trace code
capacity 100 mL
Sinonimo/i:
Pyrex, SciLabware 1520/04D
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 128.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32039090
Capacity:
100 mL
Material:
glass bottle, polypropylene cap, square
Sterility:
non-sterile
Feature:
graduations, with cap, with pouring ring, with printed trace code
Packaging:
pack of 10 ea
CHF 128.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
glass bottle, polypropylene cap, square
joint
Joints threaded neck (GL32)
sterility
non-sterile
feature
graduations, with cap, with pouring ring, with printed trace code
packaging
pack of 10 ea
manufacturer/tradename
SciLabware 1520/04D
H
109 mm
body diam.
50 mm
capacity
100 mL
General description
  • Square shape allows closer stacking in water baths or on shelves
  • Up to 20 percent saving of space compared to round bottles
  • Bottle complete with polypropylene cap and pouring ring
  • For use up to 140 deg. C
  • Printed with Trace Code for downloadable batch certificate
  • Batch certificate available to download from www.scilabware.com
Legal Information
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)