Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 78.40 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Synthware C102441
Packaging:
pkg of 1 ea
Joint:
joint: ST/NS24/40
CHF 78.40
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartijoint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C102441
L
120 mm
General description
Column length is measured from the highest to lowest indent in the column.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description joint: ST/NS 24/40, L 120 mm | description joint: ST/NS 14/20, L 120 mm | description joint: ST/NS 14/20, L 100 mm | description joint: ST/NS 24/40, L 200 mm |
| manufacturer/tradename Synthware C102441 | manufacturer/tradename Synthware C101420 | manufacturer/tradename Synthware C101100 | manufacturer/tradename Synthware C102442 |
| joint joint: ST/NS24/40 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS14/20 | joint joint: ST/NS24/40 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| L 120 mm | L 120 mm | L 100 mm | L 200 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Vigreux distillation column
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?