Merck
SYNC201080
Synthware™ jacketed reflux condenser
joint: ST/NS 14/10, jacket L 80 mm
Sinonimo/i:
Synthware C201080
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32039090
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS14/10
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
C201080
jacket L
80 mm
General description
Synthware™ reflux condenser features a 80 mm jacketed length for superior cooling efficiency. I.D. of inner tube is designed large enough to accept a thermometer. Supplied with one holed compression cap and one Viton® O-ring. Made from durable borosilicate glass.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)