Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 58.10 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Material:
colorless tube, glass tube
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1 ea
CHF 58.10
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
colorless tube, glass tube
joint
joint: ST/NS19/22
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C291925
capacity
25 mL
General description
Graduated concentrator tubes for use with Kuderna-Danish evaporative set-ups. Tube can be stoppered for storage. Overall height is 100 mm for 10 mL, and 170 mm for the 25 mL.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 25 mL, joint: ST/NS 19/22 | description 10 mL, joint: ST/NS 19/22 | description bottle capacity 2 mL, borosilicate glass 3.3 | description bottle capacity 10 mL, borosilicate glass 3.3 |
| manufacturer/tradename Synthware C291925 | manufacturer/tradename Synthware C291910 | manufacturer/tradename Kemtech P192002 | manufacturer/tradename Kemtech P192010 |
| capacity 25 mL | capacity 10 mL | capacity - | capacity - |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility - | sterility - |
| material glass tube, colorless tube | material glass tube, colorless tube | material borosilicate glass 3.3 | material borosilicate glass 3.3 |
| joint joint: ST/NS19/22 | joint joint: ST/NS19/22 | joint - | joint - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ graduated concentrator tube
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?