Vai a
SYNF477500A
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and Glass stopper
500 mL, Joints: (27)
Sinonimo/i:
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper, Synthware F477500A, glass separatory funnel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 120.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
Joints: (27)
Packaging:
pkg of 1 ea
CHF 120.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
Joints: (27)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F477500A
capacity
500 mL , 500 mL
General description
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNF477500SYNF477000SYNF477000A
description
500 mL, Joints: (27)
description
500 mL, Joints: (27)
description
1000 mL, Joints: (27)
description
1000 mL, Joints: (27)
manufacturer/tradename
Synthware F477500A
manufacturer/tradename
Synthware F477500
manufacturer/tradename
Synthware F477000
manufacturer/tradename
Synthware F477000A
capacity
500 mL , 500 mL
capacity
500 mL, 500 mL
capacity
1000 mL, 1000 mL
capacity
1000 mL, 1000 mL
joint
Joints: (27)
joint
Joints: (27)
joint
Joints: (27)
joint
Joints: (27)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)