Cambia visualizzazione
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 ea | Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello | CHF 130.00 |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
joint: ST/NS top19/22
Packaging:
pkg of 1 ea
CHF 130.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartijoint
joint: ST/NS top19/22
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F479250A
capacity
250 mL , 250 mL
General description
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description 250 mL, top joint: ST/NS 19/22 | description 250 mL, top joint: ST/NS 19/22 | description 250 mL, Joints: (22) | description 250 mL, top joint: ST/NS 24/40 |
| manufacturer/tradename Synthware F479250A | manufacturer/tradename Synthware F479250 | manufacturer/tradename Synthware F472250A | manufacturer/tradename Synthware F474250A |
| capacity 250 mL, 250 mL | capacity 250 mL , 250 mL | capacity 250 mL , 250 mL | capacity 250 mL , 250 mL |
| joint joint: ST/NS top19/22 | joint joint: ST/NS top19/22 | joint Joints: (22) | joint joint: ST/NS top24/40 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and Glass stopper
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?