Vai a
SYNP140010M
Synthware™ peptide synthesis vessel with fritted disc, T-bore PTFE stopcock and vacuum take-off
10 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 14
Sinonimo/i:
Synthware P140010M, Solid phase peptide synthesis vessel
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 206.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41100000
eCl@ss:
32160703
Joint:
joint: ST/NS24/40
Packaging:
pkg of 1 ea
CHF 206.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware P140010M
capacity
10 mL , 10 mL
fitting
GL 14
General description
A connection of 8 mm O.D. is sealed on the inner joint for connection to an inner gas. With a fritted disc of coarse or medium porosity to support resin. Top of the vessel has GL thread and a PTFE lined screw cap. PTFE stopcock has a 2 mm bore with the arm being 8 mm O.D.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SYNP140100MSYNP14005MSYNP140025M
description
10 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 14
description
100 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 25
description
50 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 25
description
25 mL, joint: ST/NS 24/40, porosity: medium, GL 25
capacity
10 mL, 10 mL
capacity
100 mL, 100 mL
capacity
50 mL, 50 mL
capacity
25 mL, 25 mL
manufacturer/tradename
Synthware P140010M
manufacturer/tradename
Synthware P140100M
manufacturer/tradename
Synthware P140050M
manufacturer/tradename
Synthware P140025M
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
fitting
GL 14
fitting
GL 25
fitting
GL 25
fitting
GL 25
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)