Vai a
BDPH9BCC2D85
Bide Pharmatech
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Sinonimo/i:
4-bromo-2-(trifluoromethyl)phenol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H4O1Br1F3
Peso molecolare:
241.01
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H4BrF3O/c8-4-1-2-6(12)5(3-4)7(9,10)11/h1-3,12H
Inchi Key
PDPGERGWEOJVDC-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)