Vai a
BDPH9BCC394E
Bide Pharmatech
2-((4-Aminophenyl)amino)ethanol
Sinonimo/i:
2-(4-aminoanilino)ethanol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H12O1N2
Peso molecolare:
152.2
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c9-7-1-3-8(4-2-7)10-5-6-11/h1-4,10-11H,5-6,9H2
Inchi Key
RBUQOUQQUQCSAU-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)