Vai a
BDPH9BCC3BD5
Bide Pharmatech
2-Chloro-4-(tributylstannyl)pyrimidine
Sinonimo/i:
2-chloro-4-(tributylstannyl)pyrimidine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C16H29N2Cl1Sn1
Peso molecolare:
403.58
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C4H2ClN2.3C4H9.Sn/c5-4-6-2-1-3-7-4;3*1-3-4-2;/h1-2H;3*1,3-4H2,2H3;
Inchi Key
RYGIFHOTRLEMGG-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)