Vai a
BDPH9BCC9396
Bide Pharmatech
1-Benzylthiourea
Sinonimo/i:
N-benzylthiourea
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H10N2S1
Peso molecolare:
166.25
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H10N2S/c9-8(11)10-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H3,9,10,11)
Inchi Key
UCGFRIAOVLXVKL-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)