Vai a
BDPH9BCC9A33
Bide Pharmatech
7-Chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Sinonimo/i:
7-chloro-3-methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H8O1N1Cl1
Peso molecolare:
193.63
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H8ClNO/c1-6-7-3-2-4-8(11)10(7)12-9(6)5-13/h2-5,12H,1H3
Inchi Key
FLYFADJEUDJOJU-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)