Vai a
BDPH9BCC9DF6
Bide Pharmatech
5,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
Sinonimo/i:
2-hydroxy-5,6-dimethylnicotinic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H9O3N1
Peso molecolare:
167.16
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-4-3-6(8(11)12)7(10)9-5(4)2/h3H,1-2H3,(H,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
RRZTUQQCXRBPRG-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)