Vai a
BDPH9BCCFA4F
Bide Pharmatech
2-Fluoropyridine
Sinonimo/i:
2-fluoropyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C5H4N1F1
Peso molecolare:
97.09
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C5H4FN/c6-5-3-1-2-4-7-5/h1-4H
Inchi Key
MTAODLNXWYIKSO-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)