Vai a
BDPH9BCD3555
Bide Pharmatech
Phenyl(pyridin-2-yl)methanone
Sinonimo/i:
phenyl(2-pyridinyl)methanone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H9O1N1
Peso molecolare:
183.21
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H9NO/c14-12(10-6-2-1-3-7-10)11-8-4-5-9-13-11/h1-9H
Inchi Key
GCSHUYKULREZSJ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)