Vai a
BDPH9BCD40C6
Bide Pharmatech
2,3-DIaminobenzoic acid hydrochloride
Sinonimo/i:
2,3-diaminobenzoic acid hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C7H9O2N2Cl1
Peso molecolare:
188.61
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C7H8N2O2.ClH/c8-5-3-1-2-4(6(5)9)7(10)11;/h1-3H,8-9H2,(H,10,11);1H
Inchi Key
OMWNWENDHSMOPJ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)