Vai a
BDPH9BCD4480
Bide Pharmatech
N-(1-Phenylethyl)formamide
Sinonimo/i:
1-phenylethylformamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C9H11O1N1
Peso molecolare:
149.19
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C9H11NO/c1-8(10-7-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,1H3,(H,10,11)
Inchi Key
CDHCCWRMWKZBGE-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)