Vai a
BDPH9BCD4AED
Bide Pharmatech
Dodecan-1-amine
Sinonimo/i:
1-dodecanamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C12H27N1
Peso molecolare:
185.35
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C12H27N/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13/h2-13H2,1H3
Inchi Key
JRBPAEWTRLWTQC-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)