Vai a
BDPH9BCD5A4E
Bide Pharmatech
2-(1H-Indol-3-yl)acetonitrile
Sinonimo/i:
1H-indol-3-ylacetonitrile
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C10H8N2
Peso molecolare:
156.19
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C10H8N2/c11-6-5-8-7-12-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,12H,5H2
Inchi Key
DMCPFOBLJMLSNX-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)