Merck
BDPH9BCDBA87
Bide Pharmatech
4,5-Dimethylbenzene-1,2-diamine
Sinonimo/i:
4,5-dimethyl-1,2-benzenediamine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H12N2
Peso molecolare:
136.2
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Inchi Code
1S/C8H12N2/c1-5-3-7(9)8(10)4-6(5)2/h3-4H,9-10H2,1-2H3
Inchi Key
XSZYBMMYQCYIPC-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)